Z327034
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.