Z326399
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, Braunglas
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
wide-neck
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37402
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
Kapazität
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)