BR37412
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben
polypropylene stopper, amber borosilicate glass 3.3 flask, capacity 20 mL, accuracy, 0.06 mL
Synonym(e):
BRAND® BLAUBRAND® Messkolben, PP-Stopfen, Braunglas
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS12/21
Beschreibung
calibrated to contain (TC, IN)
Leistungsmerkmale
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37412
Kapazität
20 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR37412-2EA | 4065267627885 |