Merck
Z324221
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
volume 2000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2000 mL
Höhe
505 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680-1, Klasse B. Kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR31964 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)