Merck
Z324515
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 2,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Höhe
505 mm
Volumen
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe. Extrem beständig. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32764 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)