Z290548
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 500 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
glass housing
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pkg of 1 ea
Trichterkapazität
500 mL
Membrandurchm.
47 mm
Halsdurchm.
47 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)