WHA10462200
Whatman® Puradisc 30 Spritzenvorsatzfilter
Puradisc 30 syringe filter, cellulose acetate, 0.2 μm, sterile, 50/pk
Synonym(e):
F8552, disposable syringe filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cellulose acetate membrane
polycarbonate housing
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Whatman 10462200
Whatman Article No. 28415732 (US reference)
Durchmesser
30 mm
Filtrationsfläche
5.7 cm2
Volumen
≤100 mL
Farbe
red
Porengröße
0.2 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Puradisc Spritzenvorsatzfilter für die routinemäßige Spritzenfiltration
Puradisc Spritzenvorsatzfilter eignen sich für eine Vielzahl von Probentypen und Anwendungen, einschließlich Kapillarelektrophorese, biologischer Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen. Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: Regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinyliden-Difluorid (PVDF) und Celluloseacetat. Die Whatman Puradisc-Produktlinie von Cytiva′ ist ein umfassendes Spritzenfilterportfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet außerdem GD/X-Spritzenfilter mit hoher Leistung und mit einem mehrschichtigen Glasfaservorfilter zum Filtern größerer Mengen an schwer zu filtrierenden Proben.
Celluloseacetat-Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter aus Celluloseacetat weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf und sind daher für Anwendungen zur Proteinrückgewinnung geeignet. Sie sind hydrophil, sodass sie für wässrige und alkoholische Medien geeignet sind, weisen aber eine begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit auf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Standard-Luer-Anschlüsse für Einlass und Auslass.
- Optionale sterile Blisterpackung in medizinischer Qualität.
- Format mit Röhrchenspitze (optional) für die genaue Dosierung in ein Mikrofläschchen.
- Auswahl an Membran- oder Glasmikrofaserfiltermedien.
- Auswahl an Filtergrößen (4 mm, 13 mm oder 3NA mm) zur Minimierung von Probenverlust.
- Sterile Option für kritische Anwendungen.
Eignung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)