WH0005063M8
Monoclonal Anti-PAK3 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CDKN1A, Anti-MRX30, Anti-MRX47, Anti-OPHN3, Anti-PAK3beta, Anti-bPAK, Anti-hPAK3, Anti-p21 (CDKN1A)-activated kinase 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAK3(5063)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSDGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIFPGGGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGE
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0005063M8-100UG | 4061831635027 |