WH0002551M4
Monoclonal Anti-GABPA antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-E4TF160, Anti-E4TF1A, Anti-GA binding protein transcription factor, alpha subunit 60kDa, Anti-NFT2, Anti-NRF2, Anti-NRF2A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABPA(2551)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTKREAEELIEIEIDGTEKAECTEESIVEQTYAPAECVSQAIDINEPIGNLKKLLEPRLQCSLDAHEICLQDIQLDPERSLFDQGVKTDGTVQLSVQVIS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)