SAB2701989
Anti-NFE2L2 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
NRF2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
68 kDa
Speziesreaktivität
human, avian, alligator, rat, plant, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NFE2L2(4780)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
The nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) controls phase II detoxifying enzymes, antioxidants and efflux transporters like P-glycoprotein (P-gp). De novo mutations in NFE2L2 results in a multisystem disorder. It modulates the expression of more than 200 genes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)