TTRT96P150W-EP
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, PCR clean, volume 150 μL, white plate (white wells), pack of 25
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene wells
white plate (white wells)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
PCR clean
Skirted
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951022015 NA Only
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Volumen
150 μL
Arbeitsvolumen
150 μL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP951022015-25EA | 4061835085897 |