EP0030129512
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
Skirted, LoBind, PCR clean, working volume 150 μL, colorless, pack of 25
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
Well-Größe
96
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
LoBind
PCR clean
Skirted
Verpackung
pack of 25
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129512 (Global)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- PCR mit geringer Templatekonzentration
- Echtzeit-PCR mit geringer Probenkonzentration
- PCR/qPCR mit geringem Volumen
- Erstellung einer NGS-DNA-Bibliothek
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Assay-Ergebnisse.
- Einteiliges Design: Kombination aus einem Polycarbonatrahmen und Polypropylen-Wells für eine optimale Leistung.
- Außergewöhnlich fester und drehmomentwiderstehender Polycarbonatrahmen für ultimative Festigkeit.
- Besonders dünnwändige Polypropylen-Wells garantieren einen optimalen Wärmeaustauch mit der Probe. Sie wurden konzipiert, um die Ausbeute Ihrer Zielmoleküle zu maximieren. DNA bindet mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Polypropylen und verbleibt daher in der Flüssigkeit Ihrer Reaktion. Folglich sind mehr Moleküle für die chemische Reaktion, z. B. PCR, verfügbar.
- Die OptiTrack® Matrix ermöglicht eine schnellere Probenidentifizierung und minimiert Pipettierungsfehler.
- Erhöhte Well-Ränder bieten eine effektive Abdichtung und verringern das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR.
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min).
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)