EP0030129601
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 150 μL, colorless, pack of 10 (individually wrapped)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
colorless wells
Well-Größe
96
Leistungsmerkmale
skirt
Forensic DNA Grade
Skirt
Skirted
Verpackung
pack of 10 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030129601 (Global)
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 well
Arbeitsvolumen
150 μL
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)