SYNP291200
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
Synonym(e):
Synthware P291200
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P291200
Durchm. × H
150 mm × 75 mm
Volumen
900 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dish, Crystallizing, With Spouts, 150X75mm, 900mL Capacity
Anwendung
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)