Merck
SYNP160710
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 19 mm × 90 mm, bushing type, #7
Synonym(e):
Synthware P160710, pressure tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
bushing type #7
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P160710
AD × L
19 mm × 90 mm
Flaschenkapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 10mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
Anwendung
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP160710-1EA4065270932068