SYNP160020
Synthware™ cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 26 mm × 110 mm, bushing type, #15
Synonym(e):
Synthware P160020, pressure tube
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
bushing type #15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P160020
AD × L
26 mm × 110 mm
Flaschenkapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 20mL, #15 GL Thread.Includes Accessories B100015 + R111EP
Anwendung
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)