Merck
SYNP160001D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 15 mL, O.D. × L 26 mm × 70 mm, bushing type, #15
Synonym(e):
Synthware P160001D, pressure tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
bushing type #15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P160001D
AD × L
26 mm × 70 mm
Kapazität
15 mL
Allgemeine Beschreibung
Pressure Vessel, Heavy Wall,15mL, Cylindrical, #15, 26X70mm, Protective Coating, Working Temp: -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Anwendung
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNP160001D-1EA4065270931993