SRP6551
IL 17 A/F from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IL-17A, IL-17F, Interleukin 17 A/F, Interleukin 17A, Interleukin 17F
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
30.7 kDa
Verpackung
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Verunreinigungen
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... IL17 A/F(301289)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)