Merck
400051
Sigma-Aldrich
Hygromycin B
from Streptomyces sp., >85% (HPLC), liquid, aminoglycoside antibiotic, Calbiochem®
Synonym(e):
Hygromycin B, Streptomyces sp.
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H37N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Hygromycin B, Streptomyces sp., Unique aminoglycoside antibiotic that inhibits the growth of prokaryotic (bacteria) and eukaryotic microorganisms (yeasts) and mammalian cells.
Qualitätsniveau
Assay
>85% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
amber to brown
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)N)O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]3OC4(O[C@@H]32)O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)[C@@H](N)CO)O)CO)O)C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6+,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13-,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20?/m1/s1
InChIKey
GRRNUXAQVGOGFE-KPBUCVLVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bioassay: 350–450 Einheiten/mg Hygromycin B. 106 Einheiten entspricht ~900 mg.
Einzigartiges Aminoglycosid-Antibiotikum, das das Wachstum von prokaryotischen (Bakterien) und eukaryotischen Mikroorganismen (Hefen) sowie Säugerzellen hemmt. Hemmt die Proteinsynthese während des Translokationsschritts am 70S-Ribosom und verursacht ein fehlerhaftes Lesen der mRNA. Hph, ein E. coli-Gen, kodiert die Resistenz gegen Hygromycin B und kann mittels rekombinanter DNA-Techniken isoliert und geklont werden. Dieses Hygromycin-B-Resistenzgen ist besonders nützlich zum Nachweis bzw. zur Selektion von rekombinanten Klonen in einer Vielzahl von Zelltypen. Hygromycin B dringt in durch Virusinfektionen permeabilisierte Zellen ein und kann als wirksames antivirales Mittel fungieren.
Hygromycin B, ein Aminoglycosid-Antibiotikum, hemmt das Wachstum von prokaryotischen und eukaryotischen Mikroorganismen sowie Säugerzellen. Insbesondere hemmt es die Proteinsynthese durch Störung der Translokation des 70S-Ribosoms und induziert ein fehlerhaftes Lesen des mRNA-Templates (Dean, N., Gonzalez, A., et al., Rao, S.N., et al.). Hygromycin B wird verwendet, um Mutanten in einer Vielzahl von Zellen auszuwählen, darunter Zellen von Bakterien (Bilang, R., et al., Salauze, D., et al.), Protozoen (Lee, M.G-S. und Van der Ploeg, L.H.T.), Hefen (Perlin, D.S., et al.), Pilzen (Cullen, D., et al., Kronstad, J.W., et al., Egelhoff, T.T., et al., Leslie, J.F. und Dickman, M.B., Bulte, L. und Bennoun, P.), Pflanzen (Dean, N., Damm, B., et al., Rikkerink, E. H., et al., Sugimoto, K., et al.), und Säugern (Crespi, C.L., et al., Giordano, T.J. und McAllister, W.T., Hubbard, S. C., et al.).
Die Resistenz gegen Hygromycin B entsteht durch eine Genkodierung für eine Phosphotransferase, die Hygromycin B phosphoryliert und dadurch inaktiviert (Bilang, R., et al., Malpartida, F., et al.). Hygromycin B ist dafür bekannt, dass es selektiv in durch Virusinfektionen permeabilisierte Zellen eindringt. Aufgrund dessen und seiner starken Translationshemmung gilt es als wirksames antivirales Mittel (MacIntyre, G., et al., Zhou, J., et al.).
Die unten aufgeführten Analysedaten variieren von Charge zu Charge.
Bioassay: 350–450 U/mg
Konzentration: 444.600 U/ml; 394 mg Hygromycin B/ml
Dichte: 1140–1155 mg/ml
% Feststoffe: 34,6 %
Füllvolumina:
100.000 U = 225 µ;l
1.000.000 U = 2,25 ml
10.000.000 U = 22,5 ml
250.000 U = 562 µ;l
5.000.000 U = 11,25 ml
Wird mit einem direktionalem Einsatz geliefert. Hinweis: 1 kU = 1000 Einheiten; 1 MU = 1.000.000 Einheiten.
Biochem./physiol. Wirkung
Die Aktivität von Hygromycin B wird mittels Bacillus subtilis im Hemmhoftest gemessen. Die Aktivität wird relativ zum Referenzstandard gemessen.
Primärziel
Wachstum der prokaryotischen (Bakterien) und eukaryotischen Mikroorganismen (Hefen) und Säugerzellen
Sekundärziel
Proteinsynthese während des Translokationsschritts am 70S-Ribosom und Verursachung eines fehlerhaften Lesens der mRNA
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Wässrige Stammlösungen sollten in Konzentrationen von ≥;50 mg/ml und bei 4 °;C oder -20 °;C aufbewahrt werden. Wässrige Stammlösungen (≥;50 mg/ml) sind bei 4 °;C oder -20 °;C bis zu 6 Monate lang haltbar. Arbeitslösungen (<;2 mg/ml) sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Hinweis: Dieses Produkt ist hochtoxisch. Vor der Handhabung das beiliegende SDB lesen.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Dean, N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 1287.
Hamada, W., et al. 1994. Curr. Genetics 26, 251.
Hubbard, S. C., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3717.
Rikkerink, E. H., et al. 1994. Current Genetics25, 202.
Sugimoto, K., et al. 1994. Plant J.5, 863.
Buchschacher, G.L., Jr. und Panganiban, A.T. 1992. J. Virol.66, 2731.
Gaken, J., et al. 1992. Biotechniques13, 32.
Lama, J. und Carrasco, L. 1992. J. Biol. Chem. 267, 15932.
Ma, H., et al. 1992. Gene117, 161.
MacIntyre, G., et al. 1992. Adv. Exp. Med. Biol.276, 67.
Norman, J.A., et al. 1992. Molekulargewicht Pharmacol.41, 53.
Bilang, R., et al. 1991. Gene100, 247.
Dale, E. und Ow, D. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 10558.
Lee, M.G-S. und Van der Ploeg, L. 1991. Gene105, 255.
Leslie, J.F. und Dickman, M.B. 1991. Applied Environ. Microbiol.57, 1423.
MacIntyre, G., et al. 1991. Antimicrob. Agents Chemother.35, 2125.
Zhou, J., et al. 1991. Gene107, 307.
Bulte, L. und Bennoun, P. 1990. Current Genetics18, 155.
Giordano, T.J. und McAllister, W.T. 1990. Gene88, 285.
Salauze, D., et al. 1990. Antimicrob. Agents Chemother.24, 1915.
Carrasco, L., et al. 1989. Pharmacol. Ther.9, 311.
Crespi, C.L., et al. 1989. Carcinogenesis10, 295.
Damm, B., et al. 1989. Mol. Gen. Genetics217, 6.
Egelhoff, T.T., et al. 1989. Mol. Cell. Biol.9, 1965.
Kronstad, J.W., et al. 1989. Gene79, 97.
Perlin, D.S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 118.
Cullen, D., et al. 1987. Gene57, 21.
Gonzalez, A., et al. 1978. Biochim. Biophys. Acta521, 459.
Malpartida, F., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun.117, 6.
Rao, S.N., et al. 1983. Antimicrob. Agents Chemother.24, 689.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Songhai Tian et al.
Cell host & microbe, 27(5), 782-792 (2020-04-18)
The exotoxin TcsL is a major virulence factor in Paeniclostridium (Clostridium) sordellii and responsible for the high lethality rate associated with P. sordellii infection. Here, we present a genome-wide CRISPR-Cas9-mediated screen using a human lung carcinoma cell line and identify semaphorin
Kirstin Kucka et al.
Cell death & disease, 12(4), 360-360 (2021-04-08)
In the early 1990s, it has been described that LTα and LTβ form LTα2β and LTαβ2 heterotrimers, which bind to TNFR1 and LTβR, respectively. Afterwards, the LTαβ2-LTβR system has been intensively studied while the LTα2β-TNFR1 interaction has been ignored to
Timo Löser et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Mitochondria are ubiquitous organelles of eukaryotic organisms with a number of essential functions, including synthesis of iron-sulfur clusters, amino acids, lipids, and adenosine triphosphate (ATP). During aging of the fungal aging model Podospora anserina, the inner mitochondrial membrane (IMM) undergoes