SRP0145
PRMT5/MEP50 Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Arginine methyltransferase 5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5(HRMT1L5), ICln-binding protein (IBP72) 72 kDa, Jak-binding protein 1 (JBP1), shk1 kinase-binding protein 1 homolog (SKB1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Assay
≥60% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
37.5 kDa (MEP50)
73 kDa (PRMT5)
Verpackung
pkg of 20 μg
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
>0.02 mg/mL
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRMT5(10419)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)