Wichtige Dokumente
SML2422
Sophocarpin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-Sophocarpine, 13,14-Didehydromatridin-15-one, SC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Sophora alopecuroides
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -26 to -35°, c = 0.5 in ethanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
InChIKey
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)