Wichtige Dokumente
SML1137
ELN484228
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4′-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(4-Fluorophenyl)-benzenesulfonamide, N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
InChIKey
AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)