Wichtige Dokumente
SML2675
CuET
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Copper bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Cupric diethyldithiocarbamate, Merkupral, NSC 177697, bis(N,N-Diethyldithiocarbamato)copper(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
dark green to black
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)C(S[Cu]SC(N(CC)CC)=S)=S
InChI
1S/2C5H11NS2.Cu/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
InChIKey
OBBCYCYCTJQCCK-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)