Wichtige Dokumente
638641
2-Phenylpiperazin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
C1CNC(CN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10/h1-5,10-12H,6-8H2
InChIKey
RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)