Wichtige Dokumente
SML0499
NCTT-956
≥97% (NMR)
Synonym(e):
N-[(8-Hydroxy-5-nitro-7-quinolinyl)-2-thienylmethyl]-propanamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
powder
Farbe
light orange to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)NC(c1cccs1)c2cc([N+]([O-])=O)c3cccnc3c2O
InChI
1S/C17H15N3O4S/c1-2-14(21)19-15(13-6-4-8-25-13)11-9-12(20(23)24)10-5-3-7-18-16(10)17(11)22/h3-9,15,22H,2H2,1H3,(H,19,21)
InChIKey
DEXNORPUTBBNSC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)