Wichtige Dokumente
SML0423
ML194
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(2,4-Difluorophenyl)-5-[[2-[[(1,1-dimethylehyl)amino]thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester, CID-9581011, CID9581011, Methyl 5-[(E)-(tert-butylcarbamothioylhydrazinylidene)methyl]-1-(2,4-difluorophenyl)pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)c1cnn(-c2ccc(F)cc2F)c1\C=N\NC(=S)NC(C)(C)C
InChI
1S/C17H19F2N5O2S/c1-17(2,3)22-16(27)23-20-9-14-11(15(25)26-4)8-21-24(14)13-6-5-10(18)7-12(13)19/h5-9H,1-4H3,(H2,22,23,27)/b20-9+
InChIKey
CYNLZIBKERMMOA-AWQFTUOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
We offers many products related to heterotrimeric G-proteins for your research needs.