Wichtige Dokumente
SML0149
3-Ethoxy-5,6-dibromosalicylaldehyde
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dibromo-5-ethoxy-6-hydroxy-benzaldehyde, 5,6-Dibromo-o-bourbonal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: ≥15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1cc(Br)c(Br)c(C=O)c1O
InChI
1S/C9H8Br2O3/c1-2-14-7-3-6(10)8(11)5(4-12)9(7)13/h3-4,13H,2H2,1H3
InChIKey
MZAISYPWQNBWED-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable