Wichtige Dokumente
T68403
3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyd
98%
Synonym(e):
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
Beilstein:
395163
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?