Wichtige Dokumente
SMB01036
Odontoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Calleryanin, monoprotocatechuate (8CI), Oblongaroside C, Protocatechuic acid 3,4-dihydroxybenzyl alcohol 4-glucoside ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
438.38
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)COC(=O)c3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O11/c21-7-15-16(25)17(26)18(27)20(31-15)30-14-4-1-9(5-13(14)24)8-29-19(28)10-2-3-11(22)12(23)6-10/h1-6,15-18,20-27H,7-8H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
InChIKey
MFOVLHFTNQGRLH-BFMVXSJESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)