Wichtige Dokumente
SMB01037
Robustaside D
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
4-hydroxyphenyl 6-O-[(2E)-3-(1-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yl)prop-2-enoyl]-beta-D-glucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
434.39
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable