Wichtige Dokumente
SMB00321
Narirutin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Narirutin, Isonaringin, Naringenin-rutinosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
180 °C
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES String
OC1=CC=C([C@@H]2CC(C(C(O)=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C5)=C5O2)=O)C=C1
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(31)22(33)24(35)26(38-10)37-9-18-21(32)23(34)25(36)27(41-18)39-13-6-14(29)19-15(30)8-16(40-17(19)7-13)11-2-4-12(28)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-29,31-36H,8-9H2,1H3/t10-,16-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChIKey
HXTFHSYLYXVTHC-AJHDJQPGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?