QBD11157
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®12-TFP ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)