Merck
QBD11155
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG ®4-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H73F4N5O13
Molekulargewicht:
968.08
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C
InChIKey
KBBDRAZCWZEQNW-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
DOTA-tris(TBE)-amido-dPEG®₄-TFP ester contains a DOTA-tris(TBE) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11155-100MG
QBD11155-500MG