Wichtige Dokumente
SMB00199
Murralongin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1\C(C=O)=C(\C)C
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(2)11(8-16)14-12(18-3)6-4-10-5-7-13(17)19-15(10)14/h4-8H,1-3H3
InChIKey
PBAZKMWQUBDDLZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)