SMB00222
Acetylvalerenolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O([C@H]1[C@@H]2[C@@H](CC[C@H](C2=C(C1)C)\C=C(/C)\C(=O)O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H24O4/c1-9-5-6-13(7-11(3)17(19)20)15-10(2)8-14(16(9)15)21-12(4)18/h7,9,13-14,16H,5-6,8H2,1-4H3,(H,19,20)/b11-7+/t9-,13+,14-,16+/m1/s1
InChIKey
VBBXZFLAYWAXSK-HYJCDKNOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)