Merck
SMB00158
Sigma-Aldrich
Olivil 4′-O-β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.54
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(C[C@@]2(O)CO[C@@H]([C@H]2CO)c3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C26H34O12/c1-34-18-7-13(3-5-16(18)29)9-26(33)12-36-24(15(26)10-27)14-4-6-17(19(8-14)35-2)37-25-23(32)22(31)21(30)20(11-28)38-25/h3-8,15,20-25,27-33H,9-12H2,1-2H3/t15-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChIKey
OXHVZEZYYQQCRJ-CTQTXEDXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from plant source.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)