Wichtige Dokumente
SMB00537
Farnesiferol A
≥85% (NMR)
Synonym(e):
7-[[(1S,4aS,6R,8aR)-6-hydroxy-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]methoxy]chromen-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85% (NMR)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1C(C)(C)[C@]2([H])[C@@]([C@@H](COC3=CC=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)C(CC2)=C)(C)CC1
InChI
1S/C24H30O4/c1-15-5-9-20-23(2,3)21(25)11-12-24(20,4)18(15)14-27-17-8-6-16-7-10-22(26)28-19(16)13-17/h6-8,10,13,18,20-21,25H,1,5,9,11-12,14H2,2-4H3/t18-,20+,21+,24-/m0/s1
InChIKey
FCWYNTDTQPCVPG-WTMJVXIESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)