Wichtige Dokumente
SMB00182
Eudesmine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Eudesmin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)[C@@H]2OCC3C2CO[C@H]3c4ccc(OC)c(OC)c4
InChI
1S/C22H26O6/c1-23-17-7-5-13(9-19(17)25-3)21-15-11-28-22(16(15)12-27-21)14-6-8-18(24-2)20(10-14)26-4/h5-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-4H3/t15-,16-,21+,22+/m1/s1
InChIKey
PEUUVVGQIVMSAW-DJDZNOHASA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)