Wichtige Dokumente
SAB4200588
Anti-CHD1 (C-terminal) antibody from rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
ATP-dependent helicase CHD1, chromodomain helicase DNA binding protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse P19 cells.
immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human HeLa cells.
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD1(1105)
mouse ... Chd1(12648)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable