SAB2702364
Monoclonal Anti-Iba1 antibody produced in mouse
clone GT10312, affinity isolated antibody
Synonym(e):
AIF-1, IBA1, IRT-1, IRT1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT10312, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
17kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
2.03mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1000
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AIF1(199)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in the double immunofluorescence
- in the immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable