SAB2101415
Anti-MAFB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-KRML, Anti-MGC43127, Anti-V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, guinea pig, horse, bovine, mouse, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAFB(9935)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2101415-100UL | 4061836143268 |
SAB2101415-50UG |