S9266
Hamilton® GASTIGHT® 1700 series syringe
Model 1750N with cemented needle, capacity 500 μL, needle size 22 gauge
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
Hamilton 81243
Kapazität
500 μL
Kanülengröße
2 in. (55 mm)
22 gauge
Allgemeine Beschreibung
Für GC und LC. Zum Dosieren von Gasen, korrosiven und flüchtigen Lösungen. Kolben mit PTFE-überzug, druckfest bis ca. 14bar. Modelle mit geklebter oder abnehmbarer Nadel haben 51mm lange Nadel, Spitze Typ 2. Modelle mit LuerLock und TLL-Anschluss werden ohne Nadel geliefert.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)