Merck
26158-U
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
PTFE plunger tip
Größe
500 μL
Leistungsmerkmale
1750 LT, LTN, RN, or TLL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 1169-01
Kompatibilität
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
Allgemeine Beschreibung
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)