S0698
Anti-SmB antibody, Mouse Monoclonal
clone 12F5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-SNRPB1, Anti-Sm protein B, Anti-Sm-B, Anti-SmB/SmB, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B, Anti-snRNP-B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12F5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~25 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, canine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)