Wichtige Dokumente
SAB4200874
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
viral
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1/25-1/200 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating and 2 μg/ml ACE2-Biotin (Cat. No. SAE0171) for competition ((Neutralizing ELISA))
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200874-100UL | 4065265190565 |
SAB4200874-25UL | 4065265190572 |