MABN774
Anti-TDP-43 Antibody, clone DB9
clone DB9, from mouse
Synonym(e):
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DB9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TARDBP(23435)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TDP-43 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable