Wichtige Dokumente
PZ0370
PD-85639
Synonym(e):
N-[3-(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)propyl]-α-phenylbenzeneacetamide, PD 85639, PD85,639, PD85639
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1CCCC(C)N1CCCNC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C23H31N3O/c1-4-13-23(22(24)27,19-9-6-5-7-10-19)20-11-8-12-21(14-20)26-17(2)15-25-16-18(26)3/h5-12,14,17-18,25H,4,13,15-16H2,1-3H3,(H2,24,27)
InChIKey
QNZVKSNHNMBPSR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)