Merck
420318
Sigma-Aldrich
Kainsäure
≥98% (HPLC), solid, amino acid receptor agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Kainsäure, 2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidin-Essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Kainsäure, An excitatory amino acid receptor agonist selective for the kainate receptor subtype (Ki = 21 nM for ³H-kainate binding in rat striatum).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
dilute base: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1
InChIKey
VLSMHEGGTFMBBZ-OOZYFLPDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein für den Kainat-Rezeptor-Subtypen selektiver Rezeptor-Agonist für exzitatorische Aminosäuren (Ki = 21 nM für die 3H-Kainatbindung im Striatum von Ratten). Zudem aktiviert es auch die AMPA-Rezeptoren.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Kainat-Rezeptor-Subtyp
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel Ki: 21 nM für die 3H-Kainatbindung im Stratium von Ratten
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Niu, L., et al. 1996. Biochemistry35, 2030.
Watkins, J.C. und Evans, R.H. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 21, 165.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable