OH30456416
Ohaus® Navigator® Portable Balance
Model NVT2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30456416
Messbereich Wiegekapazität
2200 g, resolution: 0.1 g
Waagschale B × L
17.4 cm × 23 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)