OH30428214
Ohaus® Compass External Calibration Portable Balance
Model CR621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Synonym(e):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30428214
Messbereich Wiegekapazität
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Akkuleistung
alkaline, 300 hr life
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)